Learn More
Fluorure de chrome(II), 95 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | >1300°C |
Nom chimique ou matériau | Chromium(II) fluoride |
Point de fusion | 1100°C |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3260 |
Merck Index | 14,2245 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,boiling hydrochloric acid. Insoluble in alcohol. |
Poids de la formule | 89.99 |
Pourcentage de pureté | 95% |