Learn More
Chrome, solution étalon AAS, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11356339
Chrome, solution étalon AAS, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356339
500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11356339
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088059.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-02-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire CrN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 238.01
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 9887206
Nom IUPAC trinitrate de chrome (3+) nonahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium
Note relative au nom AAS Standard Solution
Quantité 500 mL
Tension de vapeur 17mm Hg at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide chlorhydrique :5 % ; nitrate de chrome(III) nonahydraté :0,77 % ; eau :94,23%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1521760 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/01/2025 Catalog Number088059.AP,088059.AE
Numéro de lot1521761 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/01/2025 Catalog Number088059.AP,088059.AE
Numéro de lot1510736 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog Number088059.AP,088059.AE
Numéro de lot1510737 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog Number088059.AP,088059.AE
Numéro de lot1496652 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number088059.AP,088059.AE
Nom du produit
Chrome, solution étalon AAS, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >