Learn More
Chrome, solution étalon AAS, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11389149
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11389149
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088059.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9 | 238.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-02-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire CrN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 238.01
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 9887206
Nom IUPAC trinitrate de chrome (3+) nonahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium
Note relative au nom AAS Standard Solution
Tension de vapeur 17mm Hg at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide chlorhydrique :5 % ; nitrate de chrome(III) nonahydraté :0,77 % ; eau :94,23%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium, AAS standard solution, Specpure, Cr 1000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid