Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Anses d’inoculation en nichrome
Étalonnées pour éliminer une quantité de matériau constante et précise. Les anses d’inoculation en nichrome Pro-Lab Diagnostics™ sont des anses métalliques en nickel chrome économiques disponibles dans une vaste gamme de tailles comprises entre 1 μl et 10 μl. Les anses métalliques standard épaisses peuvent être utilisées avec des supports isolés (vendus séparément).
105.00€ - 705.00€
Spécification
Matériau | Nickel chromé |
---|---|
Type de produit | Anse d’inoculation |
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Inside | Jauge | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Inside | Jauge | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11909054
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.104 |
2,26 mm | Étalon |
705.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11919054
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.105 |
1,59 mm | Étalon |
105.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11999044
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.102 |
2,91mm | Étalon |
321.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Une anse d’inoculation est un outil simple utilisé pour recueillir et transférer des organismes microscopiques à partir d’une plaque de culture ou de bouillon. L’anse de petite taille recueille une quantité constante d’inoculum grâce à la tension superficielle. L’anse d’inoculation est stérilisée à la flamme avant et après chaque utilisation pour éliminer la contamination croisée entre les cultures. (L’anse doit être refroidie après la stérilisation pour éviter de détruire les organismes.)
- Fabriquées en nickel chrome économique en version métallique standard ou épaisse
- Disponibles en 6 tailles, de 1 μ de long / 1,59 mm à 10 μ / 5,05 mm
- Conditionnées en lots de 25 anses
- Supports avec poignées isolées vendus séparément
Spécification
Nickel chromé | |
Anse d’inoculation |