Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, feuilles, grade FN 100
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-527-076102N
Code nomenclature Nacres: NB.21
Additional Details : Poids : 0.80000kg
Description
- Qualité de papier très pure
- Idéal pour le transfert et la chromatographie
- Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
- Non stériles, conditionnés en vrac.
Specifications
76 mm x 102 mm | |
Feuille | |
FN 100 |
100/Bte, 195 g/m2 | |
0,35 mm | |
Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres) |