Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, disques, grade FN 4
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-504-125
Code produit. 15902960
  • 26.40€ / 100 pièces
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Qualité de papier très pure
  • Idéal pour le transfert et la chromatographie
  • Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
  • Non stériles, conditionnés en vrac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100/Bte, 125 g/m2
0,24 mm
FN 4
125 mm
Disque
Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres)