Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, disques, grade FN 4
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-504-300
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Qualité de papier très pure
- Idéal pour le transfert et la chromatographie
- Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
- Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
100/Bte, 125 g/m2 | |
0,24 mm | |
FN 4 |
Disque | |
300 mm | |
Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres) |