Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ SB
162.00€ - 266.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
À utiliser avec (application) | Acides organiques, caféine, Saccharine |
Granulométrie | 45 μm |
Adsorbant | SB |
Type | Cartouche Chromafix SB |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10236571
|
Macherey-Nagel™
731836 |
Poids adsorbant : 920 mg |
266.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10458981
|
Macherey-Nagel™
731834 |
Adsorbent Weight: 230 mg | |||||||
10053051
|
Macherey-Nagel™
731835 |
Poids adsorbant : 460 mg |
200.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Silice | |
45 μm | |
Cartouche Chromafix SB | |
50/boîte |
Acides organiques, caféine, Saccharine | |
SB | |
60 Å | |
500 m2/g |