Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ SB
Marque: Macherey-Nagel™ 731834
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
Acides organiques, caféine, Saccharine | |
SB | |
60 Å | |
500 m2/g |
Adsorbent Weight: 230 mg | |
45 μm | |
Cartouche Chromafix SB | |
50/boîte |