Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ HR-XCW
233.00€ - 332.00€
Spécification
Matériau de la base Copolymère PS/DVB sphérique
À utiliser avec (application) Composés basiques comme les amines quaternaires, les ingrédients actifs basiques provenant d’échantillons fortement contaminés par des matrices
Granulométrie 45 ou 85 μm
Adsorbant Échangeur de cations polymères modifiés à l’acide carboxylique faible
Type Cartouche Chromafix HR-XCW
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Poids du lit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Poids du lit Prix Quantité et disponibilité  
12757740
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
731775
240mg
259.00€
50 pièces
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12767740
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
731776
500mg
332.00€
50 pièces
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12798252
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
731774
155mg
233.00€
50 pièces
Expédition estimée: 13-02-2025
Spécification
Copolymère PS/DVB sphérique
45 ou 85 μm
Cartouche Chromafix HR-XCW
50/boîte
Composés basiques comme les amines quaternaires, les ingrédients actifs basiques provenant d’échantillons fortement contaminés par des matrices
Échangeur de cations polymères modifiés à l’acide carboxylique faible
50 à 60 Å
850 m2/g