Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ HR-XCW
Marque:  Macherey-Nagel™
Code produit. 12767740
  • 332.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Copolymère PS/DVB sphérique
Composés basiques comme les amines quaternaires, les ingrédients actifs basiques provenant d’échantillons fortement contaminés par des matrices
Échangeur de cations polymères modifiés à l’acide carboxylique faible
50 à 60 Å
850 m2/g
500mg
45 ou 85 μm
Cartouche Chromafix HR-XCW
50/boîte