Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour flacons Chromacol
Bénéficiez d’une position de travail sûre sur la paillasse de laboratoire et pendant le transport, grâce à ces racks pour flacons robustes.
36.57€ - 297.09€
Spécification
Type de produit rack Vial
Autoclavable Autoclavable
Consulter d'autres spécifications
Alert:
  • Qualité de fabrication supérieure pour assurer durabilité et longue durée de vie
  • Peint, plaqué et revêtu pour une résistance à la corrosion maximale
  • La surface de la poignée texturée assure une bonne préhension
Produits 8
Code produit Marque Capacité Matériau À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Matériau À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
11922585
Afficher les documents
Thermo Scientific™
T-25
25 flacons aluminium Flacons 12mm OD N/A N/A N/A
10235812
Afficher les documents
Thermo Scientific™
T-28
Flacons Aluminium Flacons de dia. ext. de 22-23 mm
297.09€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10162882
Afficher les documents
Thermo Scientific™
T-55
55 aluminium Flacons 15mm OD N/A N/A N/A
10494302
Afficher les documents
Thermo Scientific™
T-104
Flacons (104) Aluminium Flacons de 11 mm de dia. ext. N/A N/A N/A
10122932
Afficher les documents
Thermo Scientific™
T-105
Flacons (105) Mousse Flacons 12mm OD N/A N/A N/A
10529922
Afficher les documents
Thermo Scientific™
T-200
200 flacons mousse Flacons 8mm OD N/A N/A N/A
10769304
Afficher les documents
Thermo Scientific™
T-10/20
Flacons Plastique Flacons de dia. ext. de 22 à 23 mm N/A N/A N/A
10759114
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
B-100
Flacons (100) Plastique Flacons 12mm OD
293.00€
5 pièces
En stock
Description
Gagnez de l’espace dans le réfrigérateur tout en garantissant une position de travail sûre sur la paillasse et pendant le transport. Disponibles dans différents matériaux, couleurs et capacités, les racks pour flacons Thermo Scientific™ Chromacol répondent aux besoins d’une vaste gamme d’applications.
Choisissez parmi un large éventail de racks robustes et résistants aux produits chimiques.
  • Les modèles en aluminium et en plastique résistent à une plage de températures de -90 à +121°C (de -130 à +250°F)
  • Les modèles en aluminium et en plastique sont autoclavables
Spécification
Spécification
rack Vial
Autoclavable
Documents
Product Certifications
Période de garantie limitée :
conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Racks pour flacons Chromacol