Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour flacons Chromacol
Code produit. 10122932
Click to view available options
Capacité:
200 flacons
25 flacons
55
Flacons
Flacons (104)
Flacons (100)
Flacons (105)
Matériau:
Mousse
Plastique
aluminium
À utiliser avec (équipement):
Flacons 12mm OD
Flacons 15mm OD
Flacons 8mm OD
Flacons de 11 mm de dia. ext.
Flacons de dia. ext. de 22-23 mm
Flacons de dia. ext. de 22 à 23 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
  • Qualité de fabrication supérieure pour assurer durabilité et longue durée de vie
  • Peint, plaqué et revêtu pour une résistance à la corrosion maximale
  • La surface de la poignée texturée assure une bonne préhension
Code produit. 10122932
Marque: Thermo Scientific™ T105
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Qualité de fabrication supérieure pour assurer durabilité et longue durée de vie
  • Peint, plaqué et revêtu pour une résistance à la corrosion maximale
  • La surface de la poignée texturée assure une bonne préhension
Bénéficiez d’une position de travail sûre sur la paillasse de laboratoire et pendant le transport, grâce à ces racks pour flacons robustes.
Gagnez de l’espace dans le réfrigérateur tout en garantissant une position de travail sûre sur la paillasse et pendant le transport. Disponibles dans différents matériaux, couleurs et capacités, les racks pour flacons Thermo Scientific™ Chromacol répondent aux besoins d’une vaste gamme d’applications.
Choisissez parmi un large éventail de racks robustes et résistants aux produits chimiques.
  • Les modèles en aluminium et en plastique résistent à une plage de températures de -90 à +121°C (de -130 à +250°F)
  • Les modèles en aluminium et en plastique sont autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack pour flacons
Description Rack pour flacons
Autoclavable Autoclavable
Couleur Noir
Capacité Flacons (105)
Matériau Mousse
Forme Carré
À utiliser avec (équipement) Flacons 12mm OD
Période de garantie limitée :
conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.