Learn More
Solution de rinçage d’instrument LC-MS ChromaCare™, Thermo Scientific™
La solution de rinçage d’instrument de LC-MS ChromaCare™ est conçue pour préparer les instruments de LC/MS pour le démarrage. En réduisant le bruit de fond, cette solution facilite l’installation des instruments et les routines de maintenance préventive.
Marque: Thermo Scientific T111102500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Designed by Thermo Scientific to maximize cleaning while preserving instrument integrity in Vanquish™ and UltiMate™ UHPLC systems with QQQ MS
- Comprised of a unique blend of polar protic and aprotic solvents for removing a wide variety of contaminants
- Particularly suitable for new LC/MS and UHPLC/MS installations to rapidly stabilize baseline
- A blend of 25% acetonitrile, 25% methanol, 25%, water, and 25% 2-propanol (IPA)
- Offered in 1L borosilicate bottles and 2.5L amber glass bottles
Spécification
Calcium (Ca): ≤ 20 ppb Sodium (Na): ≤ 50 ppb | |
Flacon en verre ambré | |
Incolore | |
LC-MS |
75-05-8; 67-56-1; 67-63-0; 7732-18-5 | |
2.5 L | |
25% Acetonitrile, 25% Methanol, 25% Water, 25% 2-Propanol (IPA) | |
Liquide |
RUO – Research Use Only