Learn More
Macherey-Nagel™ Fritté en fibre de verre Chromabond™
Idéal pour les applications SPE à haute température. Les frittés en fibre de verre Macherey-Nagel™ Chromabond™ sont conçus pour le conditionnement individuel de colonnes SPE en verre vide avec adsorbants Chromabond™ v(colonnes en verre, adsorbant vendu séparément).
188.00€ - 243.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Colonne en verre |
Type | Fritté |
Matériau | Fibre de verre |
Quantité | 250/boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10015671
|
Macherey-Nagel™
730191 |
3 ml |
188.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10347931
|
Macherey-Nagel™
730192 |
6 ml |
243.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les frittés agissent comme des filtres dans la chromatographie d’extraction en phase solide. Ils contribuent à maintenir le conditionnement de la colonne en place et facilitent le conditionnement absorbant dans la colonne. Les colonnes/frittés en fibre de verre présentent de nombreux avantages :
- Résistance aux acides, aux alcalis et aux solvants organiques
- Faible absorption pour la plupart des macromolécules biologiques
- Idéal pour les applications à haute température
Spécification
Extraction sur phase solide | |
Fritté | |
250/boîte |
Colonne en verre | |
Fibre de verre |