Learn More
Macherey-Nagel™ Fritté en fibre de verre Chromabond™
Idéal pour les applications SPE à haute température. Les frittés en fibre de verre Macherey-Nagel™ Chromabond™ sont conçus pour le conditionnement individuel de colonnes SPE en verre vide avec adsorbants Chromabond™ v(colonnes en verre, adsorbant vendu séparément).
Marque: Macherey-Nagel™ 730192
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les frittés agissent comme des filtres dans la chromatographie d’extraction en phase solide. Ils contribuent à maintenir le conditionnement de la colonne en place et facilitent le conditionnement absorbant dans la colonne. Les colonnes/frittés en fibre de verre présentent de nombreux avantages :
- Résistance aux acides, aux alcalis et aux solvants organiques
- Faible absorption pour la plupart des macromolécules biologiques
- Idéal pour les applications à haute température
Spécification
Extraction sur phase solide | |
Fritté | |
Fibre de verre |
Colonne en verre | |
6 ml | |
250/boîte |