Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE vide en verre Chromabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 730172
209.74 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
6 ml | |
Extraction sur phase solide | |
Frittés en fibre de verre, élément filtrant |
Vide | |
Colonne SPE vide |