Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE vide en verre Chromabond™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
3 ml
6 ml
Conditionnement:
30 pièces
50 pièces
Specifications
Specifications
| Capacité de la colonne (métrique) | 3 ml |
| Type de colonne | Vide |
| À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
| Type | Colonne d’extraction en phase solide vide |
| Comprend | Frittés en fibre de verre, élément filtrant |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction