Learn More
Chlorodiméthylsilane, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10433575
Chlorodiméthylsilane, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10433575
100 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 10433575
Marque: Thermo Scientific Acros 426431000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorotrimethylsilane
CAS 75-77-4
Point de fusion -58.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 57.0°C
Point d’éclair −28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C3H9ClSi
Formule linéaire (CH3)3SiCl
Indice de réfraction 1.3870 to 1.3890
Numéro MDL MFCD00000502
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 2180
Gravité spécifique 0.85
Synonyme trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: care must be taken with ketones,soluble in benzene,ether and perchloroethylene
Clé InChI IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Nom IUPAC chloro(triméthyl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 108.64
CID PubChem 6397
ChEBI CHEBI:85069
Viscosité 0.34 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 108.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467351 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/10/2024 Catalog Number426431000
Numéro de lotA0457745 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2023 Catalog Number426431000
Numéro de lotA0445411 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number426431000
Numéro de lotA0403087 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number426431000
Numéro de lotA0439406 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2022 Catalog Number426431000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorotrimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorodiméthylsilane, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >