Learn More
Chloroforme, sans éthanol, 99+ %, stab. avec env. 50 ppm d’amylène, Thermo Scientific Chemicals
Description
Chloroform is a commonly used laboratory solvent. It was previously used as an anesthetic. It is also used as a precursor to PTFE and refrigerants. Chloroform was used in the past as an extraction solvent for fats, oils and greases. It is useful for the rapid and simple release of periplasmic proteins. The mixture of guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform, plays an essential role in the RNA isolation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chloroforme est un solvant de laboratoire couramment utilisé. Il était auparavant utilisé comme anesthésique. Il est également utilisé comme précurseur du PTFE et des réfrigérants. Le chloroforme a été utilisé dans le passé comme solvant d’extraction pour les graisses, les huiles et les graisses. Il est utile pour la libération rapide et simple des protéines périplasmiques. Le mélange de thiocyanate de guanidinium-phénol-chloroforme joue un rôle essentiel dans le processus d’isolement de l’ARN.
Solubilité
Miscible avec de l’éther diéthylique, des huiles, de la ligroine, de l’alcool, de l’acétone, du tétrachlorure de carbone et du sulfure de carbone. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Il s’agit d’un composé chimique stable et sensible à la lumière. Incompatible avec les métaux, les alcalis. Conservez le matériau à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes et d’autres sources d’inflammation. Stockez-le dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloroform |
| Point de fusion | -63°C |
| Note relative au nom | ethanol-free, stabilized With ≈50ppm amylene |
| Densité | 1.492 |
| Point d’ébullition | 60.5°C to 61.5°C |
| Quantité | 2500 mL |
| Odeur | Characteristic |
| Indice de réfraction | 1.446 |
| Numéro UN | UN1888 |
| Beilstein | 1731042 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Chloroform, ethanol-free
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Chloroform