Learn More
Chloroforme-d, pour RMN, 99,8 % D, Thermo Scientific Chemicals, stabilisé avec une feuille de métal argenté, 1 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10611283
Chloroforme-d, pour RMN, 99,8 % D, Thermo Scientific Chemicals, stabilisé avec une feuille de métal argenté, 1 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10611283
100 ml, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10611283
Marque: Thermo Scientific Acros 368981000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-49-6
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 120.375
Numéro MDL MFCD00000827
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonyme chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deuteroAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nom IUPAC trichloro(deutério)méthane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform-d
Forme physique Poudre, cristaux ou poudre cristalline amorphes
Couleur Blanc
Note relative au nom 99.8 atom % D
Densité 1,5000 g/ml
Deutérium (D) 99,75 % min
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0,02% max.
Quantité 100 ml
Point de fusion -64.0°C
Point d’ébullition 60.0°C
Formule linéaire CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Poids de la formule 120.39
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463178 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/07/2024 Catalog Number368981000,368985000
Numéro de lotA0461380 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/05/2024 Catalog Number368981000,368985000
Numéro de lotA0457915 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2023 Catalog Number368981000,368985000
Numéro de lotA0455885 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number368981000,368985000
Numéro de lotA0452333 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number368981000,368985000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform-d
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Nom du produit
Chloroforme-d, pour RMN, 99,8 % D, Thermo Scientific Chemicals, stabilisé avec une feuille de métal argenté, 1 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals >