Learn More
Chloroforme-d, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, contient 1 %v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10418910
Chloroforme-d, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, contient 1 %v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10418910
100 ml, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10418910
Marque: Thermo Scientific Acros 166261000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-49-6
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 120.375
Numéro MDL MFCD00000827
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonyme chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
CID PubChem 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nom IUPAC trichloro(deutério)méthane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform-d
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Couleur Blanc
Note relative au nom 99.8 atom % D
Densité 1.5000g/mL
Deutérium (D) 99,75 % min
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0,02% max. (coulométrique)
Quantité 100 ml
Point de fusion -64.0°C
Point d’ébullition 60.0°C
Formule linéaire CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Poids de la formule 120.39
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466283 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/10/2024 Catalog Number166260500,166262500,166260250,166261000
Numéro de lotA0464510 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/07/2024 Catalog Number166260500,166262500,166260250,166261000
Numéro de lotA0461364 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/05/2024 Catalog Number166260500,166262500,166260250,166261000
Numéro de lotA0460498 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2024 Catalog Number166260500,166262500,166260250,166261000
Numéro de lotA0450948 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Catalog Number166260500,166262500,166260250,166261000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform-d
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Nom du produit
Chloroforme-d, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, contient 1 %v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals >