Learn More
Le chloroforme contient de l’éthanol comme stabilisateur, répond aux spécifications analytiques de DAB9, BP, 99-99,4 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Contient de l’éthanol comme stabilisateur, conforme aux spécifications analytiques de DAB9, BP, 99-99,4 % (GC)
73.96€ - 5692.45€
Identifiants chimiques
CAS | 67-66-3, 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CHCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.37 |
Numéro MDL | MFCD00000826 |
Clé InChI | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
CID PubChem | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15672560
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
24216-1L |
1 L |
73.96€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15682560
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
24216-2.5L |
2.5 L |
151.10€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15622570
|
Honeywell-Riedel-de Haen
24216-6X1L |
6 x 1 L |
400.30€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15612570
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
24216-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
528.60€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15602570
|
Honeywell-Riedel-de Haen
24216-40KG |
40 kg | N/A | N/A | N/A | |||||
15692560
![]() |
Honeywell Riedel-de Haën
24216-250KG |
250 kg |
5692.45€
250kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Identifiants chimiques
67-66-3, 64-17-5 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
ClC(Cl)Cl |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 |
Spécification
Chloroform | |
Contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of DAB9, BP, 99-99.4% (GC) | |
≥90.0000%, ≥0.1000% | |
1.479-1.489 g/mL at 20 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) | |
Flacon en verre | |
CHCl3 | |
160mmHg (20°C) | |
1731042 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
trichlorométhane | |
6212 | |
119.38g/mol | |
Reagents Pharmacopeia |
-63°C (literature) | |
67-66-3, 64-17-5 | |
≤100.0000%, <1.0000% | |
60°C to 62°C | |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
UN1888 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
99 to 99.4% (GC) |
Sécurité et traitement
P260-P280-P301 + P312 + P330-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338-P403 + P233
H302-H315-H319-H331-H336-H351-H361d-H372
danger
missing translation for 'shelfLife' : 1080 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage : 3 :II ; Nom d’expédition approprié :Chloroforme
missing translation for 'einecsNumber' : 200-663-8
missing translation for 'rtecsNumber' : FS9100000
Recommended Storage : Temp. ambiante
- Chloroform
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.