Learn More
Le chloroforme contient de l’éthanol comme stabilisateur, répond aux spécifications analytiques de DAB9, BP, 99-99,4 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
40 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
250 kg
Conditionnement:
1L
2.50L
250kg
4 pièces
40kg
6 pièces
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloroform |
| Point de fusion | -63°C (literature) |
| Note relative au nom | Contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of DAB9, BP, 99-99.4% (GC) |
| % min. CAS | ≥90.0000%, ≥0.1000% |
| % max. CAS | ≤100.0000%, <1.0000% |
| Densité | 1.479-1.489 g/mL at 20 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Point d’ébullition | 60°C to 62°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CHCl3 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chloroform
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.