Learn More
Chloroforme, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chloroform |
Point de fusion | -63.0°C |
Informations sur la décomposition | 290°C |
Densité | 1.4800g/mL |
Point d’ébullition | 61.0°C |
Quantité | 5 L |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Forme physique | Liquide |
Indice de réfraction | 1.4443 to 1.4463 |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465855 | Certificat d’analyse | 11/09/2024 | 158210050,158210025,158210100,158210010,158210250 |
A0396057 | Certificat d’analyse | 24/04/2024 | 158210050,158210025,158210100,158210010,158210250 |
A0444412 | Certificat d’analyse | 19/01/2024 | 158210050,158210025,158210100,158210010,158210250 |
A0457638 | Certificat d’analyse | 16/11/2023 | 158210050,158210025,158210100,158210010,158210250 |
B0541096A | Certificat d’analyse | 14/11/2023 | 158210050,158210025,158210100,158210010,158210250 |
Sécurité et traitement
- Chloroform, stabilized with ethanol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.