Learn More
Chloroforme, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
59.50€ - 763.80€
Identifiants chimiques
CAS | 67-66-3, 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CHCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.37 |
Numéro MDL | MFCD00000826 |
Clé InChI | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformioAfficher plus |
CID PubChem | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
Nom IUPAC | chloroforme |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10071970
|
Thermo Scientific Acros
158210010 |
1 L | Flacon en verre |
59.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10236110
|
Thermo Scientific Acros
158210025 |
2.5 L | Flacon en verre |
114.57€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13128563
|
Thermo Scientific Acros
158210050 |
5 L | Récipient en plastique |
191.40€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10704661
|
Thermo Scientific Acros
158210250 |
25 L | Bidon en plastique |
763.80€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
67-66-3, 64-17-5 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
chloroforme |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformioAfficher plus | |
CHEBI:35255 | |
ClC(Cl)Cl |
Spécification
Chloroform | |
67-66-3, 64-17-5 | |
1.4800g/mL | |
Liquide | |
99+% | |
1.48 | |
CHCl3 | |
Vapor Pressure: 213mbar at 20°C | |
01, 61 | |
01,130; 08,92; 15,84 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
chloroforme | |
6212 | |
119.38 | |
Extra pur |
-63.0°C | |
290°C | |
61.0°C | |
1.4443 to 1.4463 | |
0.002% max. | |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
0.56 mPa.s (20°C) | |
0.02% max. (K.F.) | |
15, 2142 | |
Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in aceton | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Nocif en cas d’ingestion. Toxique en cas d’inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une irritation oculaire grave. Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire au fœtus. Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée en cas d’inhalation.
Déclaration GHS P EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Avertissement
- Chloroform, stabilized with ethanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Chloroform, Ethyl alcohol