Learn More
Chlorure de chloroacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
18.69€ - 38.48€
Identifiants chimiques
CAS 79-04-9
Formule moléculaire C2H2Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 112.937
Numéro MDL MFCD00000725
Clé InChI VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetyl chloride, acetyl chloride, chloro, chloracetyl chloride, chloroacetic chloride, monochloroacetyl chloride, chloroacetic acid chloride, chloroacetylchloride, chlorure de chloracetyle, unii-k5uml06yuo, chlorid kyseliny chloroctove
CID PubChem 6577
ChEBI CHEBI:34624
Nom IUPAC 2-Chlorure de chloroacétyle
SMILES C(C(=O)Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11491960
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15846.AC
25 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11690212
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15846.AK
250 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11600222
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15846.AP
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Chloroacetyl chloride is an intermediate in the production of alachlor and butachlor. It is used to prepare phenacyl chloride through Friedel-Crafts acylation of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de chloroacétyle est un intermédiaire dans la production d’alachlore et de butachlore. Il est utilisé pour préparer le chlorure de phénacyle par l’acylation Friedel-Crafts du benzène.
Solubilité
Miscible avec l’éther éthylique, l’acétone, le benzène et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les alcools et l’eau. Sensible à l’humidité.
Spécification
Identifiants chimiques
79-04-9
112.937
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
6577
2-Chlorure de chloroacétyle
C2H2Cl2O
MFCD00000725
chloroacetyl chloride, acetyl chloride, chloro, chloracetyl chloride, chloroacetic chloride, monochloroacetyl chloride, chloroacetic acid chloride, chloroacetylchloride, chlorure de chloracetyle, unii-k5uml06yuo, chlorid kyseliny chloroctove
CHEBI:34624
C(C(=O)Cl)Cl
Spécification
Chloroacetyl chloride
-22°C
105°C to 106°C
C2H2Cl2O
1.453
UN1752
Moisture sensitive
chloroacetyl chloride, acetyl chloride, chloro, chloracetyl chloride, chloroacetic chloride, monochloroacetyl chloride, chloroacetic acid chloride, chloroacetylchloride, chlorure de chloracetyle, unii-k5uml06yuo, chlorid kyseliny chloroctove
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
2-Chlorure de chloroacétyle
6577
112.94
79-04-9
1.417
Pungent
ClCH2COCl
MFCD00000725
605439
14,2067
Miscible with ethyl ether,acetone,benzene and carbon tetrachloride.
C(C(=O)Cl)Cl
112.937
CHEBI:34624
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H311-H331-H372-H314
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes severe skin burns and eye damage.
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H301+H311+H331-H314-H335-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: I; Proper Shipping Name: CHLOROACETYL CHLORIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-171-6
missing translation for 'rtecsNumber' : AO6475000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote