Learn More
Chlorure de chloroacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11491960
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
500 mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Chloroacetyl chloride is an intermediate in the production of alachlor and butachlor. It is used to prepare phenacyl chloride through Friedel-Crafts acylation of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de chloroacétyle est un intermédiaire dans la production d’alachlore et de butachlore. Il est utilisé pour préparer le chlorure de phénacyle par l’acylation Friedel-Crafts du benzène.
Solubilité
Miscible avec l’éther éthylique, l’acétone, le benzène et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les alcools et l’eau. Sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-04-9
Formule moléculaire C2H2Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 112.937
Numéro MDL MFCD00000725
Clé InChI VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetyl chloride, acetyl chloride, chloro, chloracetyl chloride, chloroacetic chloride, monochloroacetyl chloride, chloroacetic acid chloride, chloroacetylchloride, chlorure de chloracetyle, unii-k5uml06yuo, chlorid kyseliny chloroctove
CID PubChem 6577
ChEBI CHEBI:34624
Nom IUPAC 2-Chlorure de chloroacétyle
SMILES C(C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetyl chloride
Point de fusion -22°C
Densité 1.417
Point d’ébullition 105°C to 106°C
Odeur Pungent
Formule linéaire ClCH2COCl
Indice de réfraction 1.453
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1752
Beilstein 605439
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,2067
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl ether,acetone,benzene and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 112.94
Pourcentage de pureté 98%