Learn More
Buerkle™ Indicateur de débit CheMobil™ PMP
Utilisez ces indicateurs de débit pour une grande variété de substances. Les indicateurs de débit CheMobil™ PMP Buerkle™ donnent une indication visuelle précise de la vitesse d’écoulement de liquides ou de gaz transportés dans des tuyaux de raccord.
Marque:  Buerkle™ 8720-2005
15.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.14220kg
Code produit. 10208370
  • 22.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2024
Description
  • Indicateur de débit avec turbine fonctionnant dans les deux directions et dans toutes les positions
  • La turbine commence à tourner à un débit d’environ 150 mL/min (liquides)
  • Ne conviens pas aux acides forts, aux alcalis et aux solvants
  • Les indicateurs de débit CheMobil peuvent être stérilisés à la vapeur et présentent une bonne résistance chimique
  • Pour les tuyaux ayant un diamètre intérieur compris entre 6 et 11 mm
  • Résistant à une pression allant jusqu’à 2 bar
  • Longueur avec œillets 88 mm, hauteur 40 mm, largeur 15 mm
  • Code couleur : bleu, rouge et noir
  • Température maximale de fonctionnement du CheMobil PMP de +60°C
Spécification
Spécification
Indicateur de débit CheMobil
Bleu
Utilisé pour beaucoup de substances en raison de sa bonne résistance chimique, ne convient pas aux solvants, alcalis et acides forts
88 mm
0,01 kg
2 bars
150°ml/min.
40 mm
15 mm
Promotions
Également disponible pour le secteur alimentaire et pharmaceutique (avec adhésif certifié)