Learn More
Buerkle™ Indicateur de débit CheMobil™ PMP
Utilisez ces indicateurs de débit pour une grande variété de substances. Les indicateurs de débit CheMobil™ PMP Buerkle™ donnent une indication visuelle précise de la vitesse d’écoulement de liquides ou de gaz transportés dans des tuyaux de raccord.
22.45€ - 23.17€
Spécification
Type | Indicateur de débit CheMobil |
---|---|
Pression nominale | 2 bars |
Gamme de débit | 150°ml/min. |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour beaucoup de substances en raison de sa bonne résistance chimique, ne convient pas aux solvants, alcalis et acides forts |
Hauteur (métrique) | 40 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10492101
|
Buerkle™
8720-2002 |
Rouge |
23.17€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10175260
|
Buerkle™
8720-2003 |
Noir |
22.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10208370
|
Buerkle™
8720-2005 |
Bleu |
22.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Indicateur de débit avec turbine fonctionnant dans les deux directions et dans toutes les positions
- La turbine commence à tourner à un débit d’environ 150 mL/min (liquides)
- Ne conviens pas aux acides forts, aux alcalis et aux solvants
- Les indicateurs de débit CheMobil peuvent être stérilisés à la vapeur et présentent une bonne résistance chimique
- Pour les tuyaux ayant un diamètre intérieur compris entre 6 et 11 mm
- Résistant à une pression allant jusqu’à 2 bar
- Longueur avec œillets 88 mm, hauteur 40 mm, largeur 15 mm
- Code couleur : bleu, rouge et noir
- Température maximale de fonctionnement du CheMobil PMP de +60°C
Spécification
Indicateur de débit CheMobil | |
150°ml/min. | |
40 mm | |
15 mm |
2 bars | |
Utilisé pour beaucoup de substances en raison de sa bonne résistance chimique, ne convient pas aux solvants, alcalis et acides forts | |
88 mm | |
0,01 kg |
Également disponible pour le secteur alimentaire et pharmaceutique (avec adhésif certifié)