Learn More
VACUUBRAND™ Chemistry-HYBRID Pump RC 6
La pompe Hybride Chimie RC 6 est la combinaison d'une pompe à palettes lubrifiées biétagée et d'une pompe à membrane 'chimie', optimisée contre la corrosion.
5850.00€
Spécification
Vide max. | 2 x 10-3 mbar |
---|---|
Débit | 5.9 m3/hr |
Type de pompe | Vacuum System |
Classification du boîtier | IP40 |
Pression maximale | 1.1 bar |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17749868
|
VACUUBRAND™
20798560 |
CEE-Plug |
5850.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Forte diminution du risque de corrosion en travaillant avec des vapeurs agressives
- Diminution la consommation d'huile en rallongeant les intervalles de vidange et de maintenance
- Solution économique : en pratique un piège à froid devient souvent superflu
- Maintenance aisée grâce à la construction télescopique
Spécification
2 x 10-3 mbar | |
Vacuum System | |
1.1 bar |
5.9 m3/hr | |
IP40 | |
230 V |