Learn More
Bochem™ Cuillère pour produits chimiques
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
26.55€ - 36.65€
Spécification
Type de produit Cuillère pour produits chimiques
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Longueur (métrique) Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Longueur (métrique) Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
10653161
Afficher les documents
Bochem™
8803
1500 mL 350 mm 120 mm
26.55€
1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10569271
Afficher les documents
Bochem™
8800
120 mL 190 mm 90 mm
36.65€
1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
Description
  • Corps arrondi
  • Bords élevés
  • En acier inox 18/10
Spécification
Spécification
Cuillère pour produits chimiques
Acier inoxydable (18/10)
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Cuillère pour produits chimiques