Learn More
Bochem™ Cuillère pour produits chimiques
Click to view available options
Capacité (métrique):
1500 mL
Longueur (métrique):
350 mm
Dimensions:
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Corps arrondi
- Bords élevés
- En acier inox 18/10
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1500 mL |
| Type de produit | Cuillère pour produits chimiques |
| Dimensions | 120 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 350 mm |