Learn More
Bochem™ Cuillère pour produits chimiques
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. La pelle chimique Bochem™ comprend un corps rond.
Marque:  Bochem™ 8800
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Code produit. 10569271
  • 35.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
  • Corps arrondi
  • Bords élevés
  • En acier inox 18/10
Spécification
Spécification
Cuillère pour produits chimiques
120 mL
190 mm
Acier inoxydable (18/10)
90 mm