Learn More
CHEMetrics Kits de flacons DCO sans mercure
Contient des réactifs prémesurés pour une détermination précise et économique de la DCO
41.00€ - 264.00€
Spécification
Analytes | Demande chimique en oxygène (DCO) |
---|---|
Description | Un vide d’ampoule de réactif frais doit être préparé pour chaque série de tests. Par conséquent, le nombre d’échantillons pouvant être testés avec chaque kit varie. |
À utiliser avec (application) | Réactifs prémesurés pour une détermination précise et économique de la DCO ainsi que pour une détermination de la teneur en matière organique oxydable des eaux usées |
À utiliser avec (équipement) | Bloc de digestion ainsi qu’un photomètre ou spectrophotomètre |
Heure du test | Digestion de 2 h |
Code produit | Marque | Plage | Comprend | Nbre de tests | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage | Comprend | Nbre de tests | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11893510
|
CHEMetrics
K-7351S |
0 à 150 ppm (LR) | 25 flacons et manuel d’instructions | 24 |
41.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11701034
|
CHEMetrics
K-7356 |
0 à 150 ppm | 150 flacons et manuel d’instructions | 149 (sauf l’eau distillée) |
203.00€
495mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11803520
|
CHEMetrics
K-7361S |
0 à 1 500 ppm (HR) | 25 flacons et manuel d’instructions | 24 |
141.00€
0.08L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11761044
|
CHEMetrics
K-7366 |
0 à 1500 ppm | 150 flacons et manuel d’instructions | 149 (sauf l’eau distillée) |
208.00€
7.13L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11813520
|
CHEMetrics
K-7371S |
0 à 15 000 ppm (HR+) | 25 flacons et manuel d’instructions | 24 |
141.00€
0.01L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11791054
|
CHEMetrics
K-7376 |
0 à 15 000 ppm | 98 flacons et manuel d’instructions | 97 (sauf l’eau distillée) |
264.00€
98 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Méthode : Digestion par réactif dichromate
- Sans mercure
- Plusieurs plages de test sont disponibles
Spécification
Demande chimique en oxygène (DCO) | |
Réactifs prémesurés pour une détermination précise et économique de la DCO ainsi que pour une détermination de la teneur en matière organique oxydable des eaux usées | |
Digestion de 2 h |
Un vide d’ampoule de réactif frais doit être préparé pour chaque série de tests. Par conséquent, le nombre d’échantillons pouvant être testés avec chaque kit varie. | |
Bloc de digestion ainsi qu’un photomètre ou spectrophotomètre | |
Kit de flacons DCO |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1 an
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- COD Vials Kit 0-150 ppm (LR) Mercury-free
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
CHEMetrics Kits de flacons DCO sans mercure