Learn More
CHEMetrics Kits de flacons DCO sans mercure
Contient des réactifs prémesurés pour une détermination précise et économique de la DCO
Marque: CHEMetrics K-7356
Description
- Il n’est pas nécessaire de modifier ou de réétalonner les procédures ou l’équipement existants
- Verre de qualité optique pour plus de précision
- Disponibles en versions avec ou sans mercure
- Diamètre standard de 5/8 po (16 mm) pour la compatibilité avec les réacteurs et spectrophotomètres DCO standard ; peut également être utilisé dans les réacteurs micro-DCO
- Suivez la méthode approuvée par l’EPA pour la déclaration de conformité et utilisez le bichromate de potassium comme agent oxydant, le sulfate d’argent comme catalyseur et le chlorure de mercure pour éliminer l’interférence du chlorure
- La version sans mercure utilise le même agent oxydant et le même catalyseur sans le compensateur de chlorure
Spécification
Demande chimique en oxygène (DCO) | |
Réactifs prémesurés pour une détermination précise et économique de la DCO ainsi que pour une détermination de la teneur en matière organique oxydable des eaux usées | |
150 flacons et manuel d’instructions | |
0 à 150 ppm | |
Digestion de 2 h |
Un vide d’ampoule de réactif frais doit être préparé pour chaque série de tests. Par conséquent, le nombre d’échantillons pouvant être testés avec chaque kit varie. | |
Bloc de digestion ainsi qu’un photomètre ou spectrophotomètre | |
149 (sauf l’eau distillée) | |
Digestion par réactif dichromate | |
Kit de flacons DCO |
Sécurité et traitement
- Chemical Oxygen Demand (COD) Vials
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Liquide oxydant Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans à décharge chimiqueagréé ou si organique à l'incinération àhaute température.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, silver sulphate, potassium dichromate