Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs Checkit™
Effectuez l’analyse de l’eau rapidement et facilement. Les kits de test comparateurs Lovibond Checkit™ sont très précis et intègrent une échelle colorimétrique conviviale. Chaque kit indique une combinaison de pH et une autre mesure.
77.10€ - 103.00€
Spécification
Méthode de test | Colorimétrique |
---|---|
Type | Kit d’analyse de l’eau |
Code produit | Marque | Description | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10285022
|
Lovibond™
147370 |
DEHA | 0 à 0,5 mg/L |
84.90€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10376712
|
Lovibond™
147330 |
Dioxyde de chlore | 0,01 à 0,2 mg/L |
77.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10708985
|
Lovibond™
147480 |
Phosphate, boîte de poudre | 0 à 2,5 mg/L |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Effectuez l’analyse de l’eau rapidement et facilement. Les kits de test comparateurs Lovibond Checkit™ sont très précis et intègrent une échelle colorimétrique conviviale. Chaque kit indique une combinaison de pH et une autre mesure.
- Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
- Réactifs en comprimés avec une durée de conservation minimale garantie de 5/10 ans
- Tournez la roue de couleur à gradient continu pour obtenir une correspondance de couleur avec l’échantillon ayant réagi
- Les disques de couleurs à gradient continu imprimés fournissent des mesures précises sans "exrapolation" entre les blocs de couleurs discrets
Spécification
Colorimétrique | |
Kit d’analyse de l’eau |
Sécurité et traitement
- testkit comparitor DEHA 0-0.5mg/l
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid