Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs Checkit™
Effectuez l’analyse de l’eau rapidement et facilement. Les kits de test comparateurs Lovibond Checkit™ sont très précis et intègrent une échelle colorimétrique conviviale. Chaque kit indique une combinaison de pH et une autre mesure.
Marque: Lovibond™ 147330
Description
Effectuez l’analyse de l’eau rapidement et facilement. Les kits de test comparateurs Lovibond Checkit™ sont très précis et intègrent une échelle colorimétrique conviviale. Chaque kit indique une combinaison de pH et une autre mesure.
- Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
- Réactifs en comprimés avec une durée de conservation minimale garantie de 5/10 ans
- Tournez la roue de couleur à gradient continu pour obtenir une correspondance de couleur avec l’échantillon ayant réagi
- Les disques de couleurs à gradient continu imprimés fournissent des mesures précises sans "exrapolation" entre les blocs de couleurs discrets
Spécification
Dioxyde de chlore | |
0,01 à 0,2 mg/L | |
Colorimétrique | |
Kit d’analyse de l’eau |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.