Learn More
Nabertherm™ Four à chambre, série N
Fours à chambre universels avec chauffage par rayonnement, spécialement conçus pour résister à une utilisation intensive lors d’applications de traitement de la chaleur.Particulièrement utile pour les procédés comme la fabrication d’outils ou les travaux de durcissement.
3875.00€ - 12855.00€
Spécification
Type | Fourneau de la chambre |
---|---|
Uniformité de la température | ±10°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de contrôleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de contrôleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17398019
|
Nabertherm™
N01H1NKNA |
9 L | B500 |
3875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17388029
|
Nabertherm™
N04H1NMNE |
30 L | C540 |
6910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17328039
|
Nabertherm™
N06H1NMNE |
61 L | C540 |
10845.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17338039
|
Nabertherm™
N07H1NKNE |
87 L | C540 |
12530.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17348039
|
Nabertherm™
N07H1NMNE |
87 L | B500 |
12855.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Modèle compact et robuste
- Chauffage sur trois côtés : à partir des deux parois latérales et de la base
- Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
- Chauffage de la base protégé par des tuiles SiC à conduction thermique
- Le montant en acier inox de la porte supérieure protège la structure du four lorsqu’il est ouvert à chaud
- Cadre de base, inclus dans la livraison (N 7/H conçu comme modèle de table)
- Orifice d’évacuation sur la paroi latérale du four, ou sur la paroi postérieure du four à chambre des modèles N 31/H et supérieurs
- Uniformité de la température jusqu’à +/- 10°C selon la norme DIN 17052-1
- Faible consommation énergétique grâce à l’isolation multicouche
- Les amortisseurs à ressort à gaz permettent de facilement ouvrir et fermer la porte
- Peinture au zinc résistante à la chaleur afin de protéger la porte et son cadre (pour le modèle N81 et plus grand)
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Fourneau de la chambre | |
±10°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nabertherm™ Four à chambre, série N