Learn More
Nabertherm™ Four à chambre, série N
Code produit. 17388029 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
30 L
61 L
87 L
Type de contrôleur:
B500
C540
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17388029
Marque: Nabertherm™ N04H1NMNE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fours à chambre universels avec chauffage par rayonnement, spécialement conçus pour résister à une utilisation intensive lors d’applications de traitement de la chaleur.Particulièrement utile pour les procédés comme la fabrication d’outils ou les travaux de durcissement.
  • Modèle compact et robuste
  • Chauffage sur trois côtés : à partir des deux parois latérales et de la base
  • Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
  • Chauffage de la base protégé par des tuiles SiC à conduction thermique
  • Le montant en acier inox de la porte supérieure protège la structure du four lorsqu’il est ouvert à chaud
  • Cadre de base, inclus dans la livraison (N 7/H conçu comme modèle de table)
  • Orifice d’évacuation sur la paroi latérale du four, ou sur la paroi postérieure du four à chambre des modèles N 31/H et supérieurs
  • Uniformité de la température jusqu’à +/- 10°C selon la norme DIN 17052-1
  • Faible consommation énergétique grâce à l’isolation multicouche
  • Les amortisseurs à ressort à gaz permettent de facilement ouvrir et fermer la porte
  • Peinture au zinc résistante à la chaleur afin de protéger la porte et son cadre (pour le modèle N81 et plus grand)
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Type de contrôleur C540
Capacité (métrique) 30 L
Type Fourneau de la chambre
Uniformité de la température ±10°C