Learn More
Nabertherm™ Four de chambre, série LH 1400 avec contrôleur B500
Isolation robuste à base de briques réfractaires légères.Grâce à une grande variété d’équipements optionnels, ces fours à chambre peuvent être adaptés de manière optimale à vos procédés.
9740.00€ - 21590.00€
Spécification
Type de contrôleur B500
max. (métrique) 1400°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17307959
Afficher les documents
Nabertherm™
LH0242NKNE
15 L
9740.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17367959
Afficher les documents
Nabertherm™
LH0342NKNE
30 L
11050.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17327969
Afficher les documents
Nabertherm™
LH0642NKNE
60 L
12785.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17347979
Afficher les documents
Nabertherm™
LH2142NKNE
216 L
21590.00€
1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17387969
Afficher les documents
Nabertherm™
LH1242NKNE
120 L
15755.00€
1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
Description
  • Température maximale :1400°C
  • Boîtier à enveloppe double avec ventilation postérieure, garantissant des températures basses au niveau du caisson
  • Chauffage sur cinq côtés pour une température d’une uniformité optimale
  • Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
  • Commande amovible, montée sur la porte du four, et assurant un grand confort d’utilisation
  • Protection de l’élément chauffant inférieur et de la surface d’empilage à plat fournie par la plaque SiC intégrée dans la base
  • Isolation multicouches sans fibre à base de briques réfractaires légères et isolation unique de secours
  • Porte avec joint entre chaque brique, montée à la main
  • Puissance installée et élevée réduisant la durée du chauffage
  • Ventilation latérale avec raccord de dérivation pour tuyau d’échappement
  • Arche autonome assurant une stabilité élevée et une protection optimale contre la poussière
  • Verrouillage rapide sur la porte
  • Conduit d’entrée librement ajustable des lames d’air au niveau de la base du four
  • Support inclus
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Spécification
Spécification
B500
1400°C
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nabertherm™ Four de chambre, série LH 1400 avec contrôleur B500