Learn More
Nabertherm™ Four de chambre, série LH 1400 avec contrôleur B500
Code produit. 17367959 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 L
30 L
60 L
120 L
216 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17367959
Marque: Nabertherm™ LH0342NKNE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Isolation robuste à base de briques réfractaires légères.Grâce à une grande variété d’équipements optionnels, ces fours à chambre peuvent être adaptés de manière optimale à vos procédés.
  • Température maximale :1400°C
  • Boîtier à enveloppe double avec ventilation postérieure, garantissant des températures basses au niveau du caisson
  • Chauffage sur cinq côtés pour une température d’une uniformité optimale
  • Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
  • Commande amovible, montée sur la porte du four, et assurant un grand confort d’utilisation
  • Protection de l’élément chauffant inférieur et de la surface d’empilage à plat fournie par la plaque SiC intégrée dans la base
  • Isolation multicouches sans fibre à base de briques réfractaires légères et isolation unique de secours
  • Porte avec joint entre chaque brique, montée à la main
  • Puissance installée et élevée réduisant la durée du chauffage
  • Ventilation latérale avec raccord de dérivation pour tuyau d’échappement
  • Arche autonome assurant une stabilité élevée et une protection optimale contre la poussière
  • Verrouillage rapide sur la porte
  • Conduit d’entrée librement ajustable des lames d’air au niveau de la base du four
  • Support inclus
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Spécification
Type de contrôleur B500
Capacité (métrique) 30 L
max. (métrique) 1400°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 320 x 320 x 320 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 930 x 700 x 1285 mm
Poids (métrique) 200 kg