Learn More
Asecos™ Armoire de stockage de sécurité CF-CLASSIC
Pour le stockage sûr et approuvé de différentes substances dangereuses dans une seule armoire de stockage de sécurité.
Marque:  Asecos™ 30796
Code produit. 15808481
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Construction robuste et durable : construction en tôle d’acier robuste
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique, intégrées dans la poignée de rotation
  • Ventilation : ouvertures de ventilation au niveau de la porte, prêtes à être raccordées (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Structure en gris clair, portes battantes en jaune
Spécification
Spécification
TRGS 510
500 x 1200 x 1950 mm
Stockage de substances dangereuses
2
115 kg
Acier
460 x 1195 x 1845 mm
Ailette
300 kg
Revêtement en poudre
Jaune
Armoire de stockage de sécurité
Nom du produit
Asecos™ Armoire de stockage de sécurité CF-CLASSIC > Taille : 500 x 1200 x 1950 mm