Learn More
Carbonate de césium, 99,994 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
31.70€ - 333.00€
Identifiants chimiques
CAS 534-17-8
Formule moléculaire CCs2O3
Poids moléculaire (g/mol) 325.82
Numéro MDL MFCD00010957
Clé InChI FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
CID PubChem 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11376478
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012117.06
5 g
31.70€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11366478
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012117.14
25 g
113.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11386478
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012117.22
100 g
333.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Stainless Steel gauze is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spécification
Identifiants chimiques
534-17-8
325.82
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
10796
CCs2O3
MFCD00010957
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Cesium carbonate
534-17-8
Poudre
CCs2O3
4546405
Highly soluble in water. Soluble in alcohol,dimethyl sulfoxide and N,N-dimethylformamide. Insoluble in toluene and p-xylene.
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
325.82
325.82
Hygroscopic
4.072
610°C (decomposition)
Blanc
99.994% (Metal basis)
MFCD00010957
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Dicésium ; carbonate
10796
Odorless
White powder
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P501c
H318-H361f-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 208-591-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante