Learn More
Carbonate de césium, 99,994 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Code produit.: 11366478
Carbonate de césium, 99,994 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11366478
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11366478
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012117.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Stainless Steel gauze is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-17-8
Formule moléculaire CCs2O3
Poids moléculaire (g/mol) 325.82
Numéro MDL MFCD00010957
Clé InChI FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium carbonate
Point de fusion 610°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.994% (Metal basis)
Beilstein 4546405
Informations sur la solubilité Highly soluble in water. Soluble in alcohol,dimethyl sulfoxide and N,N-dimethylformamide. Insoluble in toluene and p-xylene.
Nom IUPAC Dicésium ; carbonate
Poids de la formule 325.82
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Densité 4.072
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ05K028 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number012117.06,012117.14,012117.22
Numéro de lotP08K044 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2024 Catalog Number012117.06,012117.14,012117.22
Numéro de lotZ04J023 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2023 Catalog Number012117.06,012117.14,012117.22
Numéro de lot24127 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2022 Catalog Number012117.06,012117.14,012117.22
Numéro de lotX28H042 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012117.06,012117.14,012117.22
Nom du produit
Carbonate de césium, 99,994 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >