Learn More
Chlorure de césium, 99+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1290.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Cesium chloride |
| Point de fusion | 646.0°C |
| Note relative au nom | Pure |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Argentometry) |
| Formule linéaire | CsCl |
| Merck Index | 15,201 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cesium chloride
- Attention
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.