Learn More
Carbonate de césium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
25.53€ - 993.95€
Identifiants chimiques
CAS | 534-17-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CCs2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 325.82 |
Numéro MDL | MFCD00010957 |
Clé InChI | FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate |
CID PubChem | 10796 |
SMILES | [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10008972
|
Thermo Scientific Acros
192040050 |
5 g | Flacon en plastique |
25.53€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10695072
|
Thermo Scientific Acros
192040250 |
25 g | Flacon en plastique |
31.96€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10553941
|
Thermo Scientific Acros
192041000 |
100 g | Flacon en plastique |
100.79€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10393812
|
Thermo Scientific Acros
192045000 |
500 g | Flacon en plastique |
342.83€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984311
|
Thermo Scientific Acros
192040025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
993.95€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
534-17-8 | |
325.82 | |
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L | |
10796 |
CCs2O3 | |
MFCD00010957 | |
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate | |
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O |
Spécification
Cesium carbonate | |
99.5% | |
Blanc | |
99.4% min. (By difference) | |
Cs2CO3 | |
07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73 | |
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate | |
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L | |
Dicésium ; carbonate | |
10796 | |
99.5% | |
0.5% max. (500°C) | |
4.0720g/mL |
>400°C | |
534-17-8 | |
Poudre cristalline | |
CCs2O3 | |
MFCD00010957 | |
15,2009 | |
Solubility in water: 261 g/100mL water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O | |
325.82 | |
325.82 | |
Analytique | |
4.072 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Provoque des lésions oculaires graves.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-591-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Cesium carbonate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.