Learn More
Carbonate de césium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10008972 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
5g
Code produit. 10008972
Marque: Thermo Scientific Acros 192040050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-17-8
Formule moléculaire CCs2O3
Poids moléculaire (g/mol) 325.82
Numéro MDL MFCD00010957
Clé InChI FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
CID PubChem 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium carbonate
Point de fusion >400°C
Note relative au nom 99.5%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (By difference)
Formule linéaire Cs2CO3
Fieser 07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73
Merck Index 15,2009
Informations sur la solubilité Solubility in water: 261 g/100mL water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Nom IUPAC Dicésium ; carbonate
Poids de la formule 325.82
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (500°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 4.072
Densité 4.0720g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cesium carbonate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.