Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston certifiés à faible taux de particules
Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons Boston ronds certifiés à faible taux de particules Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.
124.00€ - 248.00€
Spécification
Procédure de nettoyage | Eau purifiée USP |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | Polyvinyle |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacité (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13187664
|
Fisherbrand™
02911889 |
125 ml |
248.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13178063
|
Fisherbrand™
02911892 |
250 ml |
173.31€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13171794
|
Fisherbrand™
02911879 |
500 ml |
129.71€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13151794
|
Fisherbrand™
02911914 |
1000 mL | |||||||
Beschreibung
Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons ronds Boston certifiés à faible taux de particules Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.
- Col étroit, verre transparent
- Certifiés nettoyés pour un faible taux de particules, certificat d’analyse joint
- Cinq particules maximum par ml avec de l’eau pour injection (EPI) en salle blanche de classe 100/10
Spezifikation
Eau purifiée USP | |
Verre | |
Polyvinyle | |
Oui | |
Rond | |
Polyvinyle | |
Bouchon à vis |
Transparent | |
Blanc | |
Certifiés à faible taux de particules | |
Large | |
Flacon rond Boston | |
PTFE |