Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston certifiés à faible taux de particules
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Description
Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons ronds Boston certifiés à faible taux de particules Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.
- Col étroit, verre transparent
- Certifiés nettoyés pour un faible taux de particules, certificat d’analyse joint
- Cinq particules maximum par ml avec de l’eau pour injection (EPI) en salle blanche de classe 100/10
Spécification
Spécification
Capacité | 8,45 oz., 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Procédure de nettoyage | Eau purifiée USP |
Couleur | Transparents |
Matériau | En verre |
Longueur (métrique) | 60 mm |
Quantité | 12/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | Polyvinyle |